Merck
412783
Sigma-Aldrich
1,1-环丙烷二甲酸二甲酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3H4(CO2CH3)2
CAS号:
分子量:
158.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
密度
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
PWLLZZMFFZUSOG-UHFFFAOYSA-N
應用
Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate may be used in the preparation of α-diazo-β-ketoester.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
203.0 °F - closed cup
閃點(°C)
95 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Asymmetric approach to the pentacyclic skeleton of Aspidosperma alkaloids via enantioselective intramolecular 1, 3-dipolar cycloaddition of carbonyl ylides catalyzed by chiral dirhodium (II) carboxylates.
Nambu H, et al.
Tetrahedron Letters, 50(26), 3675-3678 (2009)