Merck
539090
Sigma-Aldrich
2-氯-6-氟溴苄
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(F)CH2Br
CAS号:
分子量:
223.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
96%
折射率
n20/D 1.568 (lit.)
密度
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1cccc(Cl)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrClF/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI key
IGUVNNXFTDCASP-UHFFFAOYSA-N
应用
2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide [2-(bromomethyl)-1-chloro-3-fluorobenzene] may be used in the synthesis of 4-chlorobenzoimidazo[1,2-a][3,1]benzothiazine.[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A New Copper-Catalyzed Pathway to Benzo and Pyridyl Fused Imidazo-, Triazolo-and Pyrimido-Thiazines.
Abele E, et al.
Heterocyclic Letters, 2(2), 182-191 (2012)