Merck
532029
Sigma-Aldrich
L-色氨酸苯甲酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H18N2O2
CAS号:
分子量:
294.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +9.9°, c = 1 in ethanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
77-80 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c19-16(18(21)22-12-13-6-2-1-3-7-13)10-14-11-20-17-9-5-4-8-15(14)17/h1-9,11,16,20H,10,12,19H2/t16-/m0/s1
InChI 密鑰
TYQYRKDGHAPZRF-INIZCTEOSA-N
基因資訊
human ... TACR1(6869)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)