化驗
≥99.0% (TLC)
光學活性
[α]20/D −20±1°, c = 1% in DMF
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
136 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)8-10-9-17-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,17H,8H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3