Merck
521396
Sigma-Aldrich
2-氰基苯硼酸
≥95.0%
别名:
2-Cyanobenzeneboronic acid, [m-Cyanophenyl-4-yl]boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCC6H4B(OH)2
分子量:
146.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4,10-11H
InChI 密鑰
NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
應用
有效用于合成取代二氢茚酮类化合物或茚酮类化合物
用于与炔烃进行铑催化 [3+2] 环化反应,生成取代二氢茚酮类化合物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Tomoya Miura et al.
Organic letters, 7(15), 3339-3341 (2005-07-16)
[reaction: see text]. A new [3 + 2] annulation reaction was developed in which 2-cyanophenylboronic acid reacted as a three-carbon component with alkynes or alkenes to afford substituted indenones or indanones. The use of an alkynoate even produced benzotropone, a