Merck
521388
Sigma-Aldrich
2,4-二氯苯硼酸
≥95%
别名:
2,4-二氯苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3B(OH)2
CAS号:
分子量:
190.82
Beilstein:
4983878
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
mp
246-249 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,10-11H
InChI 密鑰
QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
作为反应物,参与以下反应:
  • 与炔基溴化物或苯胺/苯硫酚的Suzuki偶联反应
  • 选择性羟基化生成酚
作为反应物参与合成生物活性分子,包括:
  • N-羟基吲哚-2-羧酸盐,可用作乳酸脱氢酶抑制剂
  • 非ATP竞争性MK2抑制剂
其他說明
含有不定量的酸酐。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)