Merck
471917
Sigma-Aldrich
3,4-二氯苯基硼酸
≥95%
别名:
3,4-二氯苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3B(OH)2
分子量:
190.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
mp
280-285 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H
InChI 密鑰
JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
應用
作为反应物,参与以下反应:
  • 高烯丙基氨基甲酸酯的锂化/硼化-原去硼化
  • Suzuki 偶联反应
参与生物活性分子合成的前体/反应物,包括:
  • 结核分枝杆菌 H37Rv 分支酸变位酶抑制剂
  • 吡咯衍生物,作为 PDE4B 抑制剂
  • 硝基乙烯基联苯,作为抗癌剂
  • 双重免疫抑制剂和抗炎药
  • 吡唑并嘧啶,作为隐孢子虫和弓形虫 CDPK1 抑制剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)