Merck
520217
Sigma-Aldrich
碳酸二羟基二氧二锆
别名:
碱式碳酸锆, 碳酸锆(IV) 碱性
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Zr(OH)2CO3·ZrO2
CAS号:
分子量:
308.47
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
for analytical purposes
表单
powder
mp
135 °C (dec.) (lit.)
应用
battery manufacturing
SMILES字符串
O[Zr]1(O)OC(=O)O[Zr]2(O1)O[Zr](O)(O)O2
InChI
1S/CH2O3.4H2O.3O.3Zr/c2-1(3)4;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);4*1H2;;;;;;/q;;;;;;;;+1;+2;+3/p-6
InChI key
YGCRTSJWNHPGDG-UHFFFAOYSA-H
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)