Merck
366773
Sigma-Aldrich
硫酸锆 水合物
99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Zr(SO4)2·xH2O
CAS号:
分子量:
283.35 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
for analytical purposes
方案
99.99% trace metals basis
表单
solid
杂质
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pH值(酸碱度)
1-2 (25 °C, 5%)
应用
battery manufacturing
SMILES字符串
O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.Zr/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;;+4/p-4
InChI key
UXRMCZYAVOHQNB-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
可能含有多余的硫酸
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)