Merck
518034
Sigma-Aldrich
草酸二苄酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CO2CH2C6H5)2
CAS号:
分子量:
270.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
bp
235 °C/14 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI 密鑰
ZYZXGWGQYNTGAU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3