Merck
515442
Sigma-Aldrich
6-氯-2-己酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl(CH2)4COCH3
CAS号:
分子量:
134.60
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4435 (lit.)
bp
85.5-86.5 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES 字串
CC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90.56 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Chimie organometallique sous haute pression: Reaction des chlorocetones avec l'hydrure de tributyletain.
Degueil-Castaing M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 287(1), 49-56 (1985)
Synthesis of 1-(n-hexyl-5-one)-2-chlorobenzimidazole.
Dubey PK, et al.
Indian J. Chem. B, 44, 1239-1242 (2005)