Merck
307580
Sigma-Aldrich
丙酸异丁酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
130.18
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.397 (lit.)
沸点
66 °C/60 mmHg (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
已经研究了丙酸异丁酯(IBP)的分解以及IBP与乙酸的酯交换反应
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
78.8 °F - closed cup
闪点(°C)
26 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Catalysis by heteropoly compounds. XXII. Reactions of esters and esterification catalyzed by heteropolyacids in a homogeneous liquid-phase effects of the central atom of heteropolyanions having tungsten as the addenda atom.
J. Catal., 143(2), 437-448 (1993)