Merck
497967
Sigma-Aldrich
3-氰基丙基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
别名:
(4-Cyanopropyl)zinc bromide, Bromo(3-cyanopropyl)zinc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NC(CH2)3ZnBr
分子量:
213.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
濃度
0.5 M in THF
密度
0.981 g/mL at 25 °C
官能基
nitrile
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Zn]CCCC#N
InChI
1S/C4H6N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5;;/h1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
SVLHKRYCNAAASX-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-6.2 °F - (THF)
閃點(°C)
-21.2 °C - (THF)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)