Merck
497800
Sigma-Aldrich
3-氯-4-甲苯基碘化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(CH3)ZnI
分子量:
317.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
浓度
0.5 M in THF
杂质
1-3% inorganic chloride
密度
1.026 g/mL at 25 °C
官能团
chloro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1ccc([Zn]I)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl.HI.Zn/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WFTAKZWHWNEKJV-UHFFFAOYSA-M
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.2 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)