化驗
98%
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
196 °C/750 mmHg (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChI 密鑰
MQNNNLJCDJBERF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
162.0 °F
閃點(°C)
72.2 °C