Merck
429937
Sigma-Aldrich
三异丙基硅硫醇
97%
别名:
1,1,1-三(1-甲基乙基)硅烷硫醇, 三异丙基硅基硫醇, 三异丙基硅烷硫醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]3SiSH
分子量:
190.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
70-75 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[Si](S)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22SSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChI 密鑰
CPKHFNMJTBLKLK-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
三异丙基硅硫醇化合物(TIPS-SH)是有机硅化合物。它是 H2S 的有效替代品,可用于制备不对称二烷基硫化物和烷硫醇。在自由基反应中,它充当极性反转催化剂。此外,它在乙烯的齐格勒-纳塔聚合中充当配体。HSTIPS 试剂用于制备 9-BBN-衍生的烷基硼烷和芳基硼烷。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Triisopropylsilanethiol
Feray L and Bertrand MP
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)