Merck
494275
Sigma-Aldrich
氯仿-d
"100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
别名:
氘代氯仿
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CDCl3
CAS号:
分子量:
120.38
Beilstein:
1697633
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
质量水平
同位素纯度
99.96 atom % D
方案
≥99.00%
表单
liquid
包含
0.03 % (v/v) TMS
技术
NMR: suitable
杂质
≤0.0100% water
water
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
沸点
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氯仿-d(氘代氯仿,CDCl3)是含 0.03% (v/v) TMS(四甲基硅烷)的氘代 NMR 溶剂。它在基于 NMR 的研究和分析中是有用的。它可由三氯苯乙酮和氘代钠反应合成。研究了脉冲编号对多光子分解的影响。本文研究了 CDCl3 在不同溶剂中 C-D 伸缩和弯曲运动的红外光谱。分析了氯仿-d 对水与活性炭相互作用的影响。用 Raman 光谱研究了氘代氯仿分子再取向与温度和压力的关系。
应用
氯仿-d 可用于合成二氯氟甲烷-d
推荐产品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
McRae GA, et al.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
Dibeler VH and Bernstein RB.
J. Chem. Phys. , 19(4), 404-406 (1951)
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
Schroeder J, et al.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)
Influence of organics on the structure of water adsorbed on activated carbons.
Turov VV, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 23-34 (2002)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)