蒸汽壓力
0.42 mmHg ( 20 °C)
品質等級
同位素純度
99.9 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
自燃溫度
573 °F
包含
0.03 % (v/v) TMS
expl. lim.
42 %
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.0250% water
water
折射率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
密度
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI 密鑰
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 根据二甲亚砜溶液中的质子化学位移来估算肟的离解常数(pKa)。本研究利用二甲基亚砜-d₆(DMSO-d₇)来测定肟的pKa值,证明了其在提高质子核磁共振波谱在药物环境中化学分析和研究准确性方面的关键作用(Kurtz AP, D′Silva TD, 1987)。
- 氨基酸的甲基硫代乙内酰脲、硫代乙内酰脲和氨基酸乙内酰脲的质子核磁共振研究:DMSO-d₆被广泛用于考察氨基酸研究中各种乙内酰脲衍生物的结构和行为,这对于理解蛋白质结构和功能至关重要,对学术和制药行业都有影响(Suzuki T, Tomioka T, Tuzimura K, 1977)。
推薦產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
190.4 °F
閃點(°C)
88 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
相关内容
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
核磁共振光谱通过强磁场中的核自旋状态揭示分子结构和纯度。
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.