Merck
491640
Sigma-Aldrich
Acetic acid-17O2
20 atom % 17O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C17O2H
CAS号:
分子量:
62.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
20 atom % 17O
品質等級
分子量
60.46 by atom % calculation (10 atom % 17O)
折射率
n20/D 1.3715 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.056 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
CC([17OH])=[17O]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i3+1,4+1
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-CQDYUVAPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)