About This Item
线性分子式:
13CH313CH(15NH2)13CO2H
CAS号:
分子量:
93.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素纯度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
方案
95% (CP)
表单
solid
旋光性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
技术
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[13CH3][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UVYXLFMMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3