Merck
749834
Sigma-Aldrich
L-Alanine-13C3,15N,2,3,3,3-d4
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D, 95% (CP)
别名:
(S)-2-Aminopropionic acid-13C3,15N,2,3,3,3-d4, L-α-Aminopropionic acid-13C3,15N,2,3,3,3-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CD313CD(15NH2)13COOH
分子量:
97.09
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
方案
95% (CP)
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
质量偏移
M+8
SMILES字符串
O[13C]([13C]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D3,2+1D,3+1,4+1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-GQLSUUKLSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)