Merck
485888
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-3,3,3-d3
99 atom % D
别名:
N-(9-芴基甲氧羰基)-L-丙氨酸-3,3,3-d3, L-丙氨酸-3,3,3-d3, N-Fmoc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CH(NH-Fmoc)CO2H
分子量:
314.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % D
质量水平
旋光性
[α]20/D −18°, c = 1 in DMF
技术
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+3
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1D3
InChI key
QWXZOFZKSQXPDC-DCLJDFQTSA-N
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)