Merck
152560
Sigma-Aldrich
BDPA 苯自由基络合物 (1:1)
别名:
α,γ-双二亚苯基-β-苯基烯丙基
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H27
CAS号:
分子量:
495.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
C1(C([C]2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=C5C(C=CC=C6)=C6C7=C5C=CC=C7)=CC=CC=C1.C8=CC=CC=C8
InChI
1S/C33H21.C6H6/c1-2-12-22(13-3-1)31(32-27-18-8-4-14-23(27)24-15-5-9-19-28(24)32)33-29-20-10-6-16-25(29)26-17-7-11-21-30(26)33;1-2-4-6-5-3-1/h1-21H;1-6H
InChI key
JLJWIVHYUCBSRC-UHFFFAOYSA-N
一般描述
BDPA苯自由基络合物(1:1)是一种稳定的有机自由基化合物,常用于动态核极化NMR研究。
应用
BDPA苯自由基络合物可用于研究一些黄酮醇、黄酮、黄烷酮和黄烷–3–醇的抗自由基活性。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Electron spin relaxation and heterogeneity of the 1:1 ?,?-bisdiphenylene-?-phenylallyl (BDPA)/benzene complex
Mitchell DG, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 115(24), 7986-7990 (2011)
Kinetic study of flavonoid reactions with stable radicals
Butkovic V, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(10), 2816-2820 (2004)