Merck
480096
Sigma-Aldrich
2,6-二甲氧基苯基硼酸
≥97%
别名:
2,6-Dimethoxybenzeneboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
CAS号:
分子量:
181.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97%
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cccc(OC)c1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI 密鑰
BKWVXPCYDRURMK-UHFFFAOYSA-N
應用
2,6-二甲氧基苯硼酸可用作以下反应中的试剂:
  • 钯催化Suzuki-Miyaura偶联反应,以构建碳-碳键。
  • 2H-咪唑并[1,5-a]吡啶-4-溴化物的合成,作为前体用于制备氮杂卡宾配体。
  • 制备单基取代邻氯苯骈噻唑酮,作为潜在的单胺氧化酶抑制剂。
用于以下反应的反应物:
  • Suzuki-Miyaura反应
其他說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Imidazo [1, 5-a] pyridine-3-ylidenes-pyridine derived N-heterocyclic carbene ligands
Burstein, C, et al.
Tetrahedron, 61(26), 6207-6217 (2005)
Palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling with aryl chlorides using a bulky phenanthryl N-heterocyclic carbene ligand
Song C, et al.
Tetrahedron, 61(31), 7438-7446 (2005)
Synthesis of 2-Aryl-12H-benzothiazolo [2, 3-b] quinazolin-12-ones and Their Activity Against Monoamine Oxidases
Jafari B, et al.
ChemistrySelect, 4(37), 11071-11076 (2019)
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO