化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +81±3°, c = 1% in DMF
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C23H19NO4/c25-22(26)21(15-8-2-1-3-9-15)24-23(27)28-14-20-18-12-6-4-10-16(18)17-11-5-7-13-19(17)20/h1-13,20-21H,14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t21-/m0/s1
InChI 密鑰
PCJHOCNJLMFYCV-NRFANRHFSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3