Merck
471682
Sigma-Aldrich
1-(3-甲氧基苯基)哌嗪
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16N2O
CAS号:
分子量:
192.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.5815 (lit.)
bp
150 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-3-10(9-11)13-7-5-12-6-8-13/h2-4,9,12H,5-8H2,1H3
InChI 密鑰
PZIBVWUXWNYTNL-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
一般說明
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine is a piperazine derivative.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
N-dealkylation of arylpiperazine derivatives: disposition and metabolism of the 1-aryl-piperazines formed.
Caccia S.
Current Drug Metabolism, 8(6), 612-622 (2007)