Merck
454648
Sigma-Aldrich
4-丁基邻苯二甲酸酐
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12O3
CAS号:
分子量:
204.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
95%
形狀
powder, crystals or chunks
mp
70-75 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C12H12O3/c1-12(2,3)7-4-5-8-9(6-7)11(14)15-10(8)13/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
YLJYVKLZVHWUCT-UHFFFAOYSA-N
應用
4-tert-Butylphthalic anhydride has been used to synthesize novel yellow quinophthalone dyes for LCD color filters.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)