Merck
451584
Sigma-Aldrich
四氯铝酸钠
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
别名:
Sodium aluminum chloride (NaAlCl4 ), Sodium aluminum tetrachloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaAlCl4
CAS号:
分子量:
191.78
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99.99% trace metals basis
等級:
anhydrous
形狀:
powder
等級
anhydrous
品質等級
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: aluminum
雜質
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
185 °C (lit.)
密度
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Na/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChI 密鑰
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)