Merck
450480
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,3-亚苯基二异亚丙基)二苯胺
98%
别名:
Bisaniline M
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4[C(CH3)2C6H4NH2]2
CAS号:
分子量:
344.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
mp
110-114 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(c1ccc(N)cc1)c2cccc(c2)C(C)(C)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C24H28N2/c1-23(2,17-8-12-21(25)13-9-17)19-6-5-7-20(16-19)24(3,4)18-10-14-22(26)15-11-18/h5-16H,25-26H2,1-4H3
InChI 密鑰
KWOIWTRRPFHBSI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)