描述
K-value 34 - 40 DIN 53 726
形狀
powder
饋電比
methacrylic acid 23
酸值
140‑160 mg KOH/g
轉變溫度
Tg 75 °C
溶解度
water and ethanol: soluble in salt form
密度
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C=C\C(O)=O.CCOC(=O)C=C.CC(C)(C)OC(=O)C=C
一般說明
热塑性成膜。
聚( 叔 -丙烯酸丁酯- 钴 -丙烯酸乙酯- 钴 -甲基丙烯酸)(PTBEM) 是一种两亲性嵌段共聚物。
應用
PTBEM 可用于制备甾体抗炎药泼尼松的位点特异性聚合物给药系统。
护发产品。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
pH-Responsive composite based on prednisone-block copolymer micelle intercalated inorganic layered matrix: Structure and in vitro drug release.
Chemical Engineering Journal, 151(1-3), 359-366 (2009)