蒸汽密度
1.2 (37 °C, vs air)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
997 °F
分子量
average Mw ~99,000 by GPC
组成
solids, 25-30 wt. %
浓度
in toluene
折射率
n20/D 1.466 (lit.)
转变温度
Tg -49 °C
密度
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI key
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
单位重量不包括溶剂重量。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
39.2 °F
闪点(°C)
4.0 °C