Merck
444367
Sigma-Aldrich
5-氨基-2,4,6-三碘间苯二甲酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6I3-1,3-(CO2H)2
CAS号:
分子量:
558.84
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
95%
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
杂质
<5% water
mp
265-270 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Nc1c(I)c(C(O)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)