产品名称
Amberlyst® 36, total pore volume 0.20 mL/g
形狀
beads
品質等級
交聯
12 % cross-linked
包含
51-57% Moisture content (H+ form)
成份
water, 55%
技術
LPLC: suitable
表面積
33 m2/g
基質
styrene divinylbenzene (macroporous)
基質活性組
sulfonic acid functional group
粒徑
<0.425 mm (0.5% max)
0.600-0.850 mm (uniformity coefficient: <1.6)
>1.180 mm (4.0% max)
孔徑
0.20 mL/g total pore volume
240 Å average pore diameter
容量
>1.95 eq/L exchange capacity
>5.40 meq/g exchange capacity
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
分離技術
cation exchange
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
水到酚:45%
水到干燥:54%
應用
- 使用2-甲基呋喃和环己酮合成可再生柴油和喷气燃料范围烷烃。:本研究探索了一种使用Amberlyst® 36作为催化剂由生物质衍生化合物生产可再生柴油和喷气燃料的方法,突出了其可持续燃料生产的潜力(Sun et al., 2022)。
- 离子交换树脂催化乙酸与异丙醇酯化反应的动力学研究。:研究考察了Amberlyst® 36催化的酯化反应的动力学,深入了解了其在生产用于各种工业应用的酯类方面的效率和适用性(Liu et al., 2019)。
- 用离子交换树脂对生物油进行预处理,提高燃料质量并减少Pt/C加氢脱氧提质过程中的碳化物。:本文讨论了Amberlyst® 36在生物油预处理中的应用,以提高其作为可持续燃料前体的质量,证明了树脂在去除影响燃料精炼过程的杂质方面是有效的(Oh et al., 2021)。
- 同时使用固体和液体酸水解脂质提取的小球藻。:研究考察了使用Amberlyst® 36和其他酸组合水解藻类脂质,展示了其促进微藻生物燃料生产的潜力(Seon et al., 2019)。
- 使用固体和水性Brønsted酸将废纸木质纤维素纤维转化为乙酰丙酸。:研究介绍了Amberlyst® 36在将废纸转化为乙酰丙酸等有价值的化学物质方面的作用,有助于废物增值和化学回收(Chen et al., 2018)。
水污染物質分類(WGK)
WGK 3