Merck
430056
Sigma-Aldrich
苄基三苯基膦
96%
别名:
NSC 54813, 溴(苄基)三苯磷, (苯甲基)三苯基膦 溴化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2P(Br)(C6H5)3
CAS号:
分子量:
433.32
Beilstein:
3599867
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
295-298 °C (lit.)
官能团
phenyl
phosphine
SMILES字符串
[Br-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.BrH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
WTEPWWCRWNCUNA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
反应物用于:
  • 乙烯基环氧化物的立体选择性叠氮化
  • 对映选择性氮杂环丙烷化和 Friedel-Crafts 环化不对称合成双氢克尿噻
  • 仿生铁 (III) 介导的氧化二聚化合成苯醌类化合物
  • 来自 D -葡萄糖的 syn-二芳基庚烷类化合物的对映选择性合成
  • β 制备-淀粉样斑块配体
  • 脱羧环丙烷化
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)