Merck
419974
Sigma-Aldrich
4′-甲酰苯并-15-冠-5
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H20O6
CAS号:
分子量:
296.32
Beilstein:
1627198
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
78-81 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ether
SMILES 字串
O=Cc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C15H20O6/c16-12-13-1-2-14-15(11-13)21-10-8-19-6-4-17-3-5-18-7-9-20-14/h1-2,11-12H,3-10H2
InChI 密鑰
MBJIKIAWNPEHOR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1