一般說明
4′-氨基苯-18-冠-6 是一种环状化合物。它广泛用作离子载体。它比其他配体更容易与金属离子配位,因为其平面氧原子提供了一个强大的负电位势垒。
應用
4′-氨基苯-18-冠-6 可以被磁性纳米粒子轻松功能化,并作为固相萃取吸附剂用于 Pb2+ 的测定。它还可以用作金属络合剂以制备各种分子络合物。
其他說明
可通过烷基化或酰基化衍生化的 18-冠-6 衍生物
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Journal of the American Chemical Society, 109, 4458-4458 (1987)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1353-1353 (1988)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 61, 4385-4385 (1988)
Journal of the American Chemical Society, 98, 5198-5198 (1976)