Merck
418412
Sigma-Aldrich
聚(乙烯丁醛-co-乙烯醇-co-乙酸乙烯酯)
average Mw 90,000-120,000, powder
别名:
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
powder
质量水平
分子量
average Mw 90,000-120,000
组成
acetate, 1 wt. %
hydroxyl, 11 wt. %
vinyl butyral, 88 wt. %
粘度
40-90 cSt, 7.5 wt. % in anhydrous methanol(20 °C, Ostwald)(lit.)
转变温度
Tg 72-78 °C
溶解性
alcohols, glycol ethers and dioxane: soluble
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
InChI key
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
陶瓷粘合剂、墨粉、木器涂料、复合纤维粘合剂、结构粘合剂和安全玻璃的夹层。
特点和优势
与各种表面的良好粘合效果、光学清晰度和粘附力。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)