分子量
average Mn ~230
折射率
n20/D 1.447
密度
0.948 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
InChI 密鑰
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚醚胺(Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether))是一类柔性疏水高分子,广泛用于制备环氧树脂。
應用
聚醚胺(PEA)可用作添加剂:
- 用于钝化钙钛矿太阳能电池(PSC)的陷阱态(表面和晶粒缺陷)。聚醚胺有助于提高装置的稳定性和效率。
- 用于制造纳米复合材料,用于捕获CO2。聚醚胺中的醚基充当质子受体,有助于提高热稳定性和CO2捕获量。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
262.4 °F - closed cup
閃點(°C)
128 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Modification of hydrogenated Bisphenol A epoxy adhesives using nanomaterials
International Journal of Adhesion and Adhesives, 31, 119-125 (2011)
Amine functionalized hierarchical bimodal mesoporous silicas as a promising nanocomposite for highly efficient CO2 capture
Journal of CO2 Utilization, 34, 543-557 (2019)
Synthesis and properties of a bio-based epoxy resin from 2, 5-furandicarboxylic acid (FDCA
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 15930-15939 (2015)
an efficient trap passivator for perovskite solar cells: Poly (propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)
Nano-Micro Letters, 12, 1-13 (2020)