Merck
405884
Sigma-Aldrich
2-乙酰氨基-3,4,6-三-O-乙酰-2-脱氧-α-D-吡喃葡萄糖酰基氯
97%
别名:
2-乙酰胺基-2-脱氧-3,4,6-三-O-乙酰-α-D-氯代吡喃葡糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20ClNO8
CAS号:
分子量:
365.76
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]20/D +105°, c = 1 in chloroform
mp
>214 °C (dec.) (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Cl)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20ClNO8/c1-6(17)16-11-13(23-9(4)20)12(22-8(3)19)10(24-14(11)15)5-21-7(2)18/h10-14H,5H2,1-4H3,(H,16,17)/t10-,11-,12-,13-,14+/m1/s1
InChI key
NAYYKQAWUWXLPD-KSTCHIGDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)