Merck
280801
Sigma-Aldrich
碳化钽(IV)
≤5 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TaC
CAS号:
分子量:
192.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: tantalum
粒徑
≤5 μm
SMILES 字串
[C-]#[Ta+]
InChI
1S/C.Ta/q-1;+1
InChI 密鑰
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)