Merck
396540
Sigma-Aldrich
1,2-二氯乙烷-d4
99 atom % D
别名:
1,2-二氯乙烷(氘4)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCD2CD2Cl
CAS号:
分子量:
102.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
同位素純度
99 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
技術
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
agriculture
environmental
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI 密鑰
WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1,2-二氯乙烷-d 4 是所有氢原子均被氘取代的 1,2-二氯乙烷。已报告它的合成 及中子衍射结构解析。
應用
1,2-二氯乙烷-d 4
  • 可用作 NMR 溶剂。
  • 可用作气相色谱-质谱法 (GC-MS) 分析水中挥发性有机化合物 (VOC) 的替代标准。
  • 在聚(乙烯-d 4 氧化物)合成中可用作链终止试剂。
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
60.8 °F - closed cup - Based on data from similar materials
閃點(°C)
16.0 °C - closed cup - Based on data from similar materials
访问文档库
Solvent Effect on Chiral Aggregate Formation of Acylamino Acids.
Iwahashi M, et al.
Journal of Oleo Science, 51(11), 705-713 (2002)
An automated GC/MS system for the analysis of volatile and semi-volatile organic compounds in water.
Vickers AK and Wright LM.
Journal of Analytical Methods in Chemistry, 15(4), 133-139 (1993)
Volatile organic compounds in water near petrochemical factories in Taiwan.
Kuo HW, et al.
Chemosphere, 33(5), 913-920 (1996)
The structure of liquid 1, 2 dichloroethane by neutron diffraction. I. Molecular structure, full pair correlation function, and temperature effects.
Bermejo FJ, et al.
J. Chem. Phys. , 87(12), 7171-7178 (1987)
Synthesis of poly (ethylene-d4oxide) with unimodal and narrow molecular weight distribution.
Eisenbach CD, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 184(11), 2313-2323 (1983)