Merck
347442
Sigma-Aldrich
氘代乙二醇
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCD2CD2OH
CAS号:
分子量:
66.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
技術
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
密度
1.184 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-LNLMKGTHSA-N
一般說明
乙烯-d4乙二醇是一种氘代NMR溶剂,可用于基于NMR的研究和分析。
應用
乙烯-d4乙二醇可用作制备用于镉-EDTA络合物光谱分析的全氘代乙二胺四乙酸四阴离子(EDTA-d124-)的起始原料之一。
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
访问文档库
Cadmium-113 nuclear magnetic resonance studies of cadmium-ethylenediaminetetraacetic acid complexes.
Jensen CF, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(13), 3659-3666 (1981)