Merck
388424
Sigma-Aldrich
2-羟甲基-15-冠-5
95%
别名:
1,4,7,10,13-五氧杂环十五烷-2-甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H22O6
CAS号:
分子量:
250.29
Beilstein:
3589706
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
viscous liquid
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
135 °C/1.5 mmHg (lit.)
密度
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES 字串
OCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H22O6/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11-12H,1-10H2
InChI 密鑰
YHIQMMGCRYKJLB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)