379948
别名:
Trichlorogold
1 of 10
Sigma-Aldrich
334049
氯化金 (III)
520918
氯化金 (III) 三水合物
254169
氯化金 (III) 水合物
484385
三氯化金 溶液
481130
一氯化金
50790
367753
乙酸铈 (III) 水合物
238538
硝酸铈(III) 六水合物
520896
氯铂酸 水合物
938122
100
≥99.99% trace metals basis
solid
reagent type: catalystcore: gold
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Cl[Au](Cl)Cl
1S/Au.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
RJHLTVSLYWWTEF-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度盐_能源材料_材料科学-默克生命科学
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 8
G4022
398462
氢氧化金
695173
二氯(2-吡啶甲酸)金
Supelco
1.01582
三水合四氯金(III)酸99%
298174
四氯金(III)酸钠 二水合物
450235
氯金酸钾
420727
氯(二甲基硫化)金(I)
254037
氯化三苯基磷金(I)
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.