Merck
379794
Sigma-Aldrich
四氯金(III)酸钠 水合物
99.998% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaAuCl4 · xH2O
CAS号:
分子量:
361.77 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99.998% trace metals basis
形狀
solid
雜質
≤30.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES 字串
O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.Na.H2O/h;4*1H;;1H2/q+3;;;;;+1;/p-4
InChI 密鑰
VTMCVHXKFJBNKC-UHFFFAOYSA-J
應用
一种由 NaAuCl4 形成的水/乙醇可溶性 Au(I) 络合物,在化学治疗中具有应用潜力。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Douglas E. Berning et al.
Inorganic chemistry, 36(13), 2765-2769 (1997-06-18)
The reactions of water-soluble bisphosphines (HOH(2)C)(2)PC(6)H(4)P(CH(2)OH)(2) (1) and (HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2) (2) with NaAuCl(4), in aqueous media, or AuClPPh(3), in biphasic media (aqueous/organic), produced the water/alcoholic-soluble Au(I) complexes [Au{(HOH(2)C)(2)PC(6)H(4)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl (3), [Au{(HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl (4), and [Au(2){(HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl(2) (5) in near quantitative yields. Stability and cysteine-challenge