API类
sodium citrate
制造商/商品名称
USP
mp
>300 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
产品按现行药典的规定要求提供。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。
如需更多信息和支持,请见 现行药典的网站。
如需更多信息和支持,请见 现行药典的网站。
应用
溶血磷脂酰胆碱USP 参考标准品用于指定质量测试和分析。
分析说明
这些产品仅限测试和检验适用。不适用于人类或动物给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。 ?
免责声明
Sales restrictions may apply.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Emmanuel A Asante et al.
Nature, 522(7557), 478-481 (2015-06-11)
Mammalian prions, transmissible agents causing lethal neurodegenerative diseases, are composed of assemblies of misfolded cellular prion protein (PrP). A novel PrP variant, G127V, was under positive evolutionary selection during the epidemic of kuru--an acquired prion disease epidemic of the Fore