Merck
379743
Sigma-Aldrich
草酸铵 一水合物
≥99.99% trace metals basis
别名:
草酸 二铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2C2O4 · H2O
CAS号:
分子量:
142.11
Beilstein:
3759830
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
133 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI 密鑰
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 草酸钠、铵盐与硫酸铵在水中的溶解度:本研究调查了草酸铵与硫酸铵结合时的溶解度特性,为各种化学合成应用提供了有用的见解(Buttke et al., 2016)。
  • 分离和鉴定由彩绒革盖菌(Trametes versicolor)产生的煤溶解剂:这项研究确定草酸铵一水合物是煤增溶剂过程中的关键剂,突出了其在工业和环境化学中的潜力(Cohen et al., 1990)。
其他說明
水合情况可能略有差别
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Yuancun Qiao et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(14), 2755-2760 (2015-08-13)
Negative linear compressibility (NLC) is a relatively uncommon phenomenon and rarely studied in organic systems. Here we provide the direct evidence of the persistent NLC in organic mineral ammonium oxalate monohydrate under high pressure using synchrotron X-ray powder diffraction, Raman
Electrochemiluminescence as a tool for microscopy at the nanoscale.
Lee A, et al.
Proceedings of SPIE, 13, 13-20 (2004)