Merck
09898
Sigma-Aldrich
草酸铵 一水合物
BioUltra, ≥99.5% (RT)
别名:
草酸 二铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2C2O4 · H2O
CAS号:
分子量:
142.11
Beilstein:
3759830
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.5% (RT)
雜質
insoluble matter, passes filter test
損耗
≤0.02% loss on ignition
pH值
6.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸收
cut-off at 267 nm in H2O at 0.1 M
SMILES 字串
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI 密鑰
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
草酸铵一水合物可用于研究螯合剂,生物缓冲液以及生化试剂。草酸铵一水合物已用于分析不同杂质的有效偏析系数keff,这表明阳离子的脱水能主要决定了晶体生长对杂质的捕获能力。
其他說明
与铜形成复合物,从而抑制菠菜叶绿体酚酶。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
EPR of Mn2+-doped ammonium oxalate monohydrate
Misra, S.K., et al.
Solid State Communications, 59, 409-413 (1986)
Study of segregation coefficient of Mn(II) impurity in ammonium oxalate monohydrate crystals and the relationship between segregation coefficient and growth kinetics
Sangwal, K. and Mielniczek-Brzoska, E.
Journal of Crystal Growth, 257, 185-198 (2003)
Study of segregation coefficient of cationic impurities in ammonium oxalate monohydrate crystals during growth from aqueous solutions
Sangwal, K., et al.
Journal of Crystal Growth, 244, 183-193 (2002)
M. Sato
Phytochemistry, 19, 1939-1939 (1980)
Electrochemiluminescence as a tool for microscopy at the nanoscale.
Lee A, et al.
Proceedings of SPIE, 13, 13-20 (2004)