等級
purified grade
品質等級
蒸汽密度
4.4 (vs air)
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
powder or crystals
技術
liquid chromatography (LC): suitable
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: soluble ~108 g/L at 25 °C
密度
1.9 g/cm3 at 25 °C
SMILES 字串
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI 密鑰
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SRC(6714)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 在氧化石墨烯制备石墨烯的过程中被用作还原剂;
- 在多种有机金属配合物和金属有机框架的合成中用作配体;
- 此外,它也可用于纺织品处理、金属处理、制革和漂白皮革。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating