Merck
37278
Sigma-Aldrich
(-)-二氢香芹醇
mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(1R,2R,5R)-5-异丙烯基-2-甲基环己醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
2433199
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D −20±1°, neat
成份
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
折射率
n20/D 1.476-1.479
密度
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H]1CC[C@H](C[C@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m1/s1
InChI 密鑰
KRCZYMFUWVJCLI-OPRDCNLKSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter